Learn More
Hamilton™ PRP-1 Umkehrphasen-Harzmasse, 10 μm
PRP-1-Säulen weisen inhärente Umkehrphasen-Trennungsqualitäten auf, sodass keine Beschichtung der stationären Phase erforderlich ist. Die Hydrolyse der Beschichtung der stationären Phase ist oft der begrenzende Faktor für die Nutzungsdauer der Säule, sodass die fehlende Beschichtung des PRP-1-Harzes die Langlebigkeit der Säule verlängert. PRP-1 bietet außerdem eine außergewöhnlich hohe Probenrückgewinnung (≥ 95 %).
Marke:  Hamilton™ 79580
Artikelnummer. 11502405
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Datenblatt
  • Trennverfahren – Umkehrphase
  • Stationäre Phase – PRP-1
  • Format – Harzmasse
  • Partikelgröße – 10 μm
  • USP-Klassifizierung – USP L21
  • Typ des Packungsmaterials – PSDVB
  • Porengröße – 100 Å
  • Maximaldruck – 5.000 psi
  • Wiederherstellung – Ausführen eines Gradienten von 100 % Wasser bis 100 % Acetonitril (dreimalige Wiederholung)
  • UOM – pro Gramm
Spezifikation
Spezifikation
10 μm
100 Å
PRP-1
PSDVB
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ PRP-1 Umkehrphasen-Harzmasse, 10 μm >