Learn More
Hamilton™ PRP-1, 50 – 75 μm-Harzmasse
Beschreibung
Datenblatt
- Trennverfahren – Umkehrphase
- Stationäre Phase – PRP-1
- Format – Harzmasse
- Partikelgröße – 50 bis 75 μm
- Typ des Packungsmaterials – PSDVB
- Porengröße – 100 Å
- Maximaldruck – 5.000 psi
- Wiederherstellung – Ausführen eines Gradienten von 100 % Wasser bis 100 % Acetonitril (dreimalige Wiederholung)
- UOM – pro Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Partikelgröße | 50 bis 75 μm |