missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Europa Bioproducts™ Prozyme™ N-GLYCANASE™ (Peptide-N-Glycosidase F)
Spezifikation
Spezifikation
| Komponenten | A sterile-filtered solution in 20mM Tris-HCl, 50mM NaCl, 1mM EDTA (pH 7.5). |
| Reinheit | The absence of exoglycosidase contaminants was confirmed by extended incubations with the corresponding pNP or MU-glycosides |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | One unit of N-Glycanase is defined as the amount of enzyme required to catalyze the release of N-linked oligosaccharides from 1 :mole of denatured ribonuclease B per minute at pH 7.5 and 37°C. |
| Inhalt und Lagerung | Store enzyme at 4°C or -20°C, but avoid repeated freeze-thawing. |
| Menge | 200 mU |
| Produkttyp | N-GLYCANASE™ (Peptide-N-Glycosidase F) |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?