Learn More
Macherey-Nagel™ Protino™ Ni-TED Harz
Artikelnummer. p-8013778
Click to view available options
Menge:
120 g Trockensilika-Massenharz
30 g Trockensilika-Massenharz
5 g Trockensilika-Massenharz
Je 1
Packungsgröße:
120 Gramm
30 Gramm
5 Gramm
600 Gramm
Artikelnummer. 11922532
Marke: Macherey-Nagel™ 745200.5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Aufreinigung Polyhistidin-getaggter Proteine, Chargenbindung, Schwerkraftfluss-Säulenchromatographie, MPLC/FPLC-Anwendungen
Protino™ NI-TED, die reinere Alternative zur His-tag Proteinaufreinigung
  • Chelatgruppe TED, eine Proteinbindungsstelle
  • Hohe Stabilität gegen Reduktions-/Chelatbildner
  • Geringe Auslaugung von Metall
  • Hohe Proteinreinheit
  • Hohe Bindungsspezifität, weniger unspezifische Bindung kontaminierender Proteine im Vergleich zu anderen gängigen IMAC-Matrizen
  • Trockenharz, Lagerung bei Raumtemperatur
Protino™ NI-TED gepackte Säulen
  • Gebrauchsfertige, mit trockenem Protino™ Ni-TED-Harz gefüllte vorgepackte Säulen
  • Puffer enthalten
Protino™ NI-TED-Harz
  • Trockenmassenmatrix
  • Die starre Silikatmatrix, die mit hohen Druck- und Flussraten kompatibel ist, schrumpft nicht gut - höchste Flexibilität
  • Chargenverfahren, Schwerkraftflusssäulen-Chromatographie, FPLC™-Anwendungen
  • Leere Protino™-Säulen zur Verwendung mit Protino™ Ni-TED-Harz erhältlich
  • Leere 96-Well-Empfängerplatten zur Verwendung mit Protino™ Ni-TED-Harz. Zur Aufreinigung Polyhistidin-getaggter Proteine, Chargenbindung, Schwerkraftfluss-Säulenchromatographie, MPLC/FPLC™-Anwendungen
Spezifikation
Bindungsvermögen 10 mg/g
Bindungseigenschaft Batch
Flussrate 0.5 to 1.0 mL/min./cm2
Kitinhalt Puffer
Matrix Makroporöses Silika
Max. Betriebsdruck 145 psi
Menge 5 g Trockensilika-Massenharz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Aufreinigung Polyhistidin-getaggter Proteine, Chargenbindung, Schwerkraftfluss-Säulenchromatographie, MPLC/FPLC-Anwendungen
Typ Harz-
Ligandentyp TED (Tris-Carboxymethyl-Ethylendiamin)
compliance-icons
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1