Learn More
Macherey-Nagel™ Protino™ Ni-TED Harz
Click to view available options
Menge:
120 g Trockensilika-Massenharz
30 g Trockensilika-Massenharz
5 g Trockensilika-Massenharz
Je 1
Packungsgröße:
120 Gramm
30 Gramm
5 Gramm
600 Gramm
Beschreibung
Protino™ NI-TED, die reinere Alternative zur His-tag Proteinaufreinigung
- Chelatgruppe TED, eine Proteinbindungsstelle
- Hohe Stabilität gegen Reduktions-/Chelatbildner
- Geringe Auslaugung von Metall
- Hohe Proteinreinheit
- Hohe Bindungsspezifität, weniger unspezifische Bindung kontaminierender Proteine im Vergleich zu anderen gängigen IMAC-Matrizen
- Trockenharz, Lagerung bei Raumtemperatur
- Gebrauchsfertige, mit trockenem Protino™ Ni-TED-Harz gefüllte vorgepackte Säulen
- Puffer enthalten
- Trockenmassenmatrix
- Die starre Silikatmatrix, die mit hohen Druck- und Flussraten kompatibel ist, schrumpft nicht gut - höchste Flexibilität
- Chargenverfahren, Schwerkraftflusssäulen-Chromatographie, FPLC™-Anwendungen
- Leere Protino™-Säulen zur Verwendung mit Protino™ Ni-TED-Harz erhältlich
- Leere 96-Well-Empfängerplatten zur Verwendung mit Protino™ Ni-TED-Harz. Zur Aufreinigung Polyhistidin-getaggter Proteine, Chargenbindung, Schwerkraftfluss-Säulenchromatographie, MPLC/FPLC™-Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Bindungsvermögen | 10 mg/g |
| Bindungseigenschaft | Batch |
| Flussrate | 0.5 to 1.0 mL/min./cm2 |
| Kitinhalt | Puffer |
| Matrix | Makroporöses Silika |
| Max. Betriebsdruck | 145 psi |
| Menge | 30 g Trockensilika-Massenharz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Aufreinigung Polyhistidin-getaggter Proteine, Chargenbindung, Schwerkraftfluss-Säulenchromatographie, MPLC/FPLC-Anwendungen |
| Typ | Harz- |
| Ligandentyp | TED (Tris-Carboxymethyl-Ethylendiamin) |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: resin with Ni in nickel(II) complexes