Learn More
Macherey-Nagel™ Protino™ Ni-TED Harz
Click to view available options
Menge:
120 g Trockensilika-Massenharz
30 g Trockensilika-Massenharz
5 g Trockensilika-Massenharz
Je 1
Packungsgröße:
120 Gramm
30 Gramm
5 Gramm
600 Gramm
Beschreibung
Protino™ NI-TED, die reinere Alternative zur His-tag Proteinaufreinigung
- Chelatgruppe TED, eine Proteinbindungsstelle
- Hohe Stabilität gegen Reduktions-/Chelatbildner
- Geringe Auslaugung von Metall
- Hohe Proteinreinheit
- Hohe Bindungsspezifität, weniger unspezifische Bindung kontaminierender Proteine im Vergleich zu anderen gängigen IMAC-Matrizen
- Trockenharz, Lagerung bei Raumtemperatur
- Gebrauchsfertige, mit trockenem Protino™ Ni-TED-Harz gefüllte vorgepackte Säulen
- Puffer enthalten
- Trockenmassenmatrix
- Die starre Silikatmatrix, die mit hohen Druck- und Flussraten kompatibel ist, schrumpft nicht gut - höchste Flexibilität
- Chargenverfahren, Schwerkraftflusssäulen-Chromatographie, FPLC™-Anwendungen
- Leere Protino™-Säulen zur Verwendung mit Protino™ Ni-TED-Harz erhältlich
- Leere 96-Well-Empfängerplatten zur Verwendung mit Protino™ Ni-TED-Harz. Zur Aufreinigung Polyhistidin-getaggter Proteine, Chargenbindung, Schwerkraftfluss-Säulenchromatographie, MPLC/FPLC™-Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Bindungsvermögen | 10 mg/g |
| Bindungseigenschaft | Batch |
| Flussrate | 0.5 to 1.0 mL/min./cm2 |
| Kitinhalt | Puffer |
| Matrix | Makroporöses Silika |
| Max. Betriebsdruck | 145 psi |
| Menge | 5 g Trockensilika-Massenharz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Aufreinigung Polyhistidin-getaggter Proteine, Chargenbindung, Schwerkraftfluss-Säulenchromatographie, MPLC/FPLC-Anwendungen |
| Typ | Harz- |
| Ligandentyp | TED (Tris-Carboxymethyl-Ethylendiamin) |
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenkategorie
- Inhalationsallergen Kategorie 1