Learn More
Macherey-Nagel™ Protino™ Säule
Artikelnummer. p-8013774
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
14 mL
35 ml
Innendurchmesser (metrisch):
Durchmesser Filterfritte: 15,9 mm
Durchmesser Filterfritte: 21,7 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10763975
Marke: Macherey-Nagel™ 745250.10
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Retains Protino™ Ni-TED- oder Ni-IDA-Harz zur Verwendung bei der Aufreinigung von His-markierten Proteinen. Die Macherey-Nagel™ Protino™ Schwerkraftfluss-Chromatographiesäulen verfügen über einen Filterfritteneinsatz mit einer Porengröße von 50 μm. Das Paket mit 10 Säulen enthält separate Filterfritten und Kunststoffscheiben.
Protino™ Säulen können zur Aufbewahrung von Protino™ Ni-TED- oder Protino™ Ni-IDA-Harz verwendet werden. Sie enthalten separate Filterfritten, um das Harz nach dem Ausgießen in die Säulen abzudecken. Die obere Fritte führt zu optimalen Durchflussraten und verhindert, dass die Säulen trocken laufen. Kunststoffscheiben sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.
Protino™ Ni-TED und Ni-IDA werden für die Reinigung von Polyhistidin-markierten Proteinen verwendet. Sie weisen eine hohe Bindungsspezifität mit weniger unspezifischer Bindung von kontaminierenden Proteinen auf (im Vergleich zu Ni-NTA und Ni-IDA Agarose). Sie ermöglichen eine Elution bei niedrigen Imidazol-Konzentrationen. Protino™ Harz (Trockenmaterial, Großpackung), Säulen und Mikrotiterplatten können separat oder als gebrauchsfertige, vorgepackte Kits verkauft werden.
  • Ni-Ted ist ideal für Anwendungen, die hohe Stabilität gegenüber Chelatbildnern mit geringer Metallauslaugung erfordern
  • Ni-IDA bietet die höchste Ausbeute/Rückgewinnung, selbst aus verdünnten Proben
  • Harz hat eine starre Trägersilikatmatrix, ist mit hohem Druck und hohen Durchflussraten kompatibel und schrumpft nicht oder quellt nicht auf
  • Hohe Flexibilität — Kann in Batch-Verfahren, Schwerkraft-Säulenchromatographie und FPLC™-Anwendungen eingesetzt werden
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 14 mL
Innendurchmesser (metrisch) Durchmesser Filterfritte: 15,9 mm
Kitinhalt 10 Säulen, 10 Filterfrits, 10 Kunststoffscheiben
Material Polypropylen (Säule, Filterfritte)
Porengröße ∼50 μm
Menge 10 Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) His-tag Proteinaufreinigung mit Protino™ Ni-TED oder Ni-IDA
Typ Säule
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.