Learn More
Macherey-Nagel™ Protino™ Säule
Beschreibung
Protino™ Säulen können zur Aufbewahrung von Protino™ Ni-TED- oder Protino™ Ni-IDA-Harz verwendet werden. Sie enthalten separate Filterfritten, um das Harz nach dem Ausgießen in die Säulen abzudecken. Die obere Fritte führt zu optimalen Durchflussraten und verhindert, dass die Säulen trocken laufen. Kunststoffscheiben sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.
Protino™ Ni-TED und Ni-IDA werden für die Reinigung von Polyhistidin-markierten Proteinen verwendet. Sie weisen eine hohe Bindungsspezifität mit weniger unspezifischer Bindung von kontaminierenden Proteinen auf (im Vergleich zu Ni-NTA und Ni-IDA Agarose). Sie ermöglichen eine Elution bei niedrigen Imidazol-Konzentrationen. Protino™ Harz (Trockenmaterial, Großpackung), Säulen und Mikrotiterplatten können separat oder als gebrauchsfertige, vorgepackte Kits verkauft werden.
- Ni-Ted ist ideal für Anwendungen, die hohe Stabilität gegenüber Chelatbildnern mit geringer Metallauslaugung erfordern
- Ni-IDA bietet die höchste Ausbeute/Rückgewinnung, selbst aus verdünnten Proben
- Harz hat eine starre Trägersilikatmatrix, ist mit hohem Druck und hohen Durchflussraten kompatibel und schrumpft nicht oder quellt nicht auf
- Hohe Flexibilität — Kann in Batch-Verfahren, Schwerkraft-Säulenchromatographie und FPLC™-Anwendungen eingesetzt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 14 mL |
| Innendurchmesser (metrisch) | Durchmesser Filterfritte: 15,9 mm |
| Kitinhalt | 10 Säulen, 10 Filterfrits, 10 Kunststoffscheiben |
| Material | Polypropylen (Säule, Filterfritte) |
| Porengröße | ∼50 μm |
| Menge | 10 Packung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | His-tag Proteinaufreinigung mit Protino™ Ni-TED oder Ni-IDA |
| Typ | Säule |