Learn More
Prothotate, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316215
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30316215 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30316215 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC16570000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Prothoate
CAS 2275-18-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Prothoate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H20 N O3 P S2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl ester, S-ester with N-isopropyl-2-mercaptoacetamide (6CI,7CI,8CI), Acetamide, N-isopropyl-2-mercapto-, S-ester with O,O-di-Et phosphorodithioate (6CI), American Cyanamid 18,682, FAC, FAC (pesticide), Fac 20, Fak 40, Fostion, O,O-Diethyl S-(N-isopropylcarbamoylmethyl) phosphorodithioate, Prothoat, Prothoate, Trimethoate
InChI-Formel InChI=1S/C9H20NO3PS2/c1-5-12-14(15,13-6-2)16-7-9(11)10-8(3)4/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,10,11)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CCOP(=S)(OCC)SCC(=O)NC(C)C
IUPAC-Name 2-Diethoxyphosphinothioylsulfanyl-N-propan-2-ylacetamid
Industry Type Umweltanalytik
Molekulargewicht (g/mol) 285.36
Menge 25 mg
Formelmasse 285,0622 g/mol