Learn More
R&D Systems™ Proteome Profiler Mouse XL Cytokine Array
Click to view available options
Menge:
25μ g
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
The Proteome Profiler Mouse XL Cytokine Array contains 4 membranes-each spotted in duplicate with 111 different cytokine antibodies.
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | For parallel determination of mouse cytokines and chemokines |
Produkttyp | Cytokine Array Kits |
Menge | 25μ g |
Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&D Systems™ Proteome Profiler Mouse XL Cytokine Array >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur