Learn More
Invitrogen™ Human Proteoglycans Joint Cartilage, Native Protein
Artikelnummer. 11569071
Click to view available options
Menge:
1mg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11569071
Marke: Invitrogen™ RP77524
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Native Protein
Proteoglycans Joint Cartilage (human) Native Protein, RP-77524, from Invitrogen.
Human Joint Cartilage Extract - Proteoglycans are purified from human articulate cartilage using Guanidine- HCl extraction, pepsin digestion, ethanol precipitation, potassium-acetate extraction, and chromatography. RP-77524 is native Proteoglycans Joint Cartilage protein purified from human samples. RP-77524 may be used as a control with corresponding anti-Proteoglycans Joint Cartilage antibodies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Control
Zusammensetzung protein with no preservative
Name Human Proteoglycans Joint Cartilage
Menge 1mg
Quelle Human
Lagerungsbedingungen 4°C
Kennzeichnung RUO
Gebräuchliche Bezeichnung Human Proteoglycans Joint Cartilage
Spezifische Reaktivität Human
Konjugat Unconjugated
Kreuzreaktivität Hu
Spezies Human
Rekombinant Native
Form Lyophilized
Protein-Subtyp Native
Reinheits- oder Qualitätsgrad purified