missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Proteinase K vomTritirachium album

Artikelnummer. 11486391 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
500 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11486391

Marke: MP Biomedicals™ 0219398190

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochaktive stabile Endopeptidase mit einem breiten Wirkungsspektrum

Proteinase K wird bei der Aufspaltung von Proteinen aus Hirngewebeproben für Prionen in der Transmissiblen Spongiformen Enzephalopathie-Forschung (TSE) verwendet. Nützlich für die proteolytische Inaktivierung von Nukleasen während der Isolierung von DNA und RNA sowie für die Beseitigung von Endotoxinen, die an kationische Proteine wie Lysozym und Ribonuklease A gebunden sind, und zur Bestimmung der Enzymlokalisierung auf Membranen.

  • Gütegrad: Reagenz für die Molekularbiologie
  • Spezifische Aktivität: >30 mAnson u/mg
  • Präsentation: Weißes Pulver
  • Isoelektrischer Punkt: 8.9 (Lit.)
  • Extinktionskoeffizient: E1%= 14.2 (280 nm,10 mM NaCl und 5 mM CaCl2, pH 8.0) (Lit.)
  • pH: 7.5-12.00 (denaturiertes Hämoglobin als Substrat) (Lit.)
  • Wasserlöslich

Eine Anson-Einheit ist die Enzymmenge, die 1 ° Mol Folin-positiver Aminosäuren pro Minute bei pH-Wert 7.5 und 35 °C unter Verwendung von Hämoglobin als Substrat freisetzt

Isolation von DNA und RNA

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Weiß
Güte Molekularbiologie
pH 7.5 bis 12
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einsetzbar für die proteolytische Inaktivierung von Nukleasen während der Isolierung von DNA und RNA
Inhalt und Lagerung 4 °C
Quelle Engyodontium album
Menge 500 mg
Produkttyp Proteinase K
Molekulargewicht 30000
Hemmstoffe Diisopropylfluorphosphat oder Phenylmethansulfonylfluorid, AEBSF und Trypsin
Form Lyophilisiertes Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Proteinase K, Molecular Biology Reagent
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Proteinase K
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt