Learn More
MP Biomedicals™ Proteinase K vomTritirachium album
Hochaktive stabile Endopeptidase mit einem breiten Wirkungsspektrum
Marke: MP Biomedicals™ 0219398125
Additional Details : CAS : 39450-01-6 Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Proteinase K wird bei der Aufspaltung von Proteinen aus Hirngewebeproben für Prionen in der Transmissiblen Spongiformen Enzephalopathie-Forschung (TSE) verwendet. Nützlich für die proteolytische Inaktivierung von Nukleasen während der Isolierung von DNA und RNA sowie für die Beseitigung von Endotoxinen, die an kationische Proteine wie Lysozym und Ribonuklease A gebunden sind, und zur Bestimmung der Enzymlokalisierung auf Membranen.
- Gütegrad: Reagenz für die Molekularbiologie
- Spezifische Aktivität: >30 mAnson u/mg
- Präsentation: Weißes Pulver
- Isoelektrischer Punkt: 8.9 (Lit.)
- Extinktionskoeffizient: E1%= 14.2 (280 nm,10 mM NaCl und 5 mM CaCl2, pH 8.0) (Lit.)
- pH: 7.5-12.00 (denaturiertes Hämoglobin als Substrat) (Lit.)
- Wasserlöslich
Eine Anson-Einheit ist die Enzymmenge, die 1 ° Mol Folin-positiver Aminosäuren pro Minute bei pH-Wert 7.5 und 35 °C unter Verwendung von Hämoglobin als Substrat freisetzt
Isolation von DNA und RNA
Spezifikation
Weiß | |
7.5 bis 12 | |
4 °C | |
25 mg | |
30000 | |
Lyophilisiertes Pulver |
Molekularbiologie | |
Einsetzbar für die proteolytische Inaktivierung von Nukleasen während der Isolierung von DNA und RNA | |
Engyodontium album | |
Proteinase K | |
Diisopropylfluorphosphat oder Phenylmethansulfonylfluorid, AEBSF und Trypsin |