Learn More
MP Biomedicals™ Proteinase K vomTritirachium album
Artikelnummer. 11456391 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 11456391
Marke: MP Biomedicals™ 0219398110
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochaktive stabile Endopeptidase mit einem breiten Wirkungsspektrum
Proteinase K wird bei der Aufspaltung von Proteinen aus Hirngewebeproben für Prionen in der Transmissiblen Spongiformen Enzephalopathie-Forschung (TSE) verwendet. Nützlich für die proteolytische Inaktivierung von Nukleasen während der Isolierung von DNA und RNA sowie für die Beseitigung von Endotoxinen, die an kationische Proteine wie Lysozym und Ribonuklease A gebunden sind, und zur Bestimmung der Enzymlokalisierung auf Membranen.
  • Gütegrad: Reagenz für die Molekularbiologie
  • Spezifische Aktivität: >30 mAnson u/mg
  • Präsentation: Weißes Pulver
  • Isoelektrischer Punkt: 8.9 (Lit.)
  • Extinktionskoeffizient: E1%= 14.2 (280 nm,10 mM NaCl und 5 mM CaCl2, pH 8.0) (Lit.)
  • pH: 7.5-12.00 (denaturiertes Hämoglobin als Substrat) (Lit.)
  • Wasserlöslich
Eine Anson-Einheit ist die Enzymmenge, die 1 ° Mol Folin-positiver Aminosäuren pro Minute bei pH-Wert 7.5 und 35 °C unter Verwendung von Hämoglobin als Substrat freisetzt
Isolation von DNA und RNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Güte Molekularbiologie
pH 7.5 bis 12
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einsetzbar für die proteolytische Inaktivierung von Nukleasen während der Isolierung von DNA und RNA
Inhalt und Lagerung 4 °C
Quelle Engyodontium album
Menge 10 mg
Produkttyp Proteinase K
Molekulargewicht 30000
Hemmstoffe Diisopropylfluorphosphat oder Phenylmethansulfonylfluorid, AEBSF und Trypsin
Form Lyophilisiertes Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Proteinase K, Molecular Biology Reagent
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Proteinase K