Learn More
Applied Biosystems™ Proteinase K, FS, für Tests zur Lebensmittelsicherheit
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1.25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Proteinase K, FS aus dem Pilz Engyodontium album ist eine unspezifische Serinprotease, die sich für allgemeine Proteinabbauprozesse eignet. Proteinase K, FS wird speziell für den Einsatz in Lebensmittel- und Umwelt-Prüfungsabläufen angeboten. Wird meist in Verbindung mit Lysepuffer, FS (separat erhältlich) verwendet, um mikrobielle Organismen zu lysieren und die mikrobielle DNA für die nachfolgende Analyse mittels Echtzeit-PCR vorzubereiten.
Proteinase K, FS kann im Arbeitsablauf mit dem Pathatrix™ Auto Instrument und als Komponente im RapidFinder™ Direct Lysis-Protokoll verwendet werden.
Bei Verwendung für den Arbeitsablauf mit dem Pathatrix™ Auto Instrument reicht eine Flasche Proteinase K, FS für 1250 Reaktionen aus.
Bei Verwendung als Komponente im RapidFinder™ Direct Lysis-Arbeitsablauf reicht eine Flasche Proteinase K, FS für 100 Reaktionen aus.
Proteinase K, FS wird in 50 % Glycerin mit einer Konzentration von 20 mg/ml geliefert.
Einheiten-Definition: Eine Einheit setzt 1 μmol Folin-positive Aminosäuren, gemessen als Tyrosin, bei 37 °C und pH 7.5 frei, wobei denaturiertes Rinderhämoglobin als Substrat verwendet wurde.
Proteinase K, FS kann im Arbeitsablauf mit dem Pathatrix™ Auto Instrument und als Komponente im RapidFinder™ Direct Lysis-Protokoll verwendet werden.
Bei Verwendung für den Arbeitsablauf mit dem Pathatrix™ Auto Instrument reicht eine Flasche Proteinase K, FS für 1250 Reaktionen aus.
Bei Verwendung als Komponente im RapidFinder™ Direct Lysis-Arbeitsablauf reicht eine Flasche Proteinase K, FS für 100 Reaktionen aus.
Proteinase K, FS wird in 50 % Glycerin mit einer Konzentration von 20 mg/ml geliefert.
Einheiten-Definition: Eine Einheit setzt 1 μmol Folin-positive Aminosäuren, gemessen als Tyrosin, bei 37 °C und pH 7.5 frei, wobei denaturiertes Rinderhämoglobin als Substrat verwendet wurde.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittelsicherheitsprüfungen |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Menge | 1.25 ml |
| Produkttyp | Proteinase K |
Nur zum Testen von Lebensmitteln und Umweltproben.