Learn More
Macherey-Nagel™ Proteinase K
Artikelnummer. 15880918
Click to view available options
Menge:
100 mg (2 x 50 mg)
30 mg
Lagerungspuffer:
1.8 ml Proteinase-Puffer PB
8 ml Proteinasepuffer PB
Packungsgröße:
100 Milligramm
30 Milligramm
Artikelnummer. 15880918
Marke: Macherey-Nagel™ 740506.30
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Lieferung mit einer Stabilisierungslösung für verbesserte Stabilität. Die Macherey-Nagel™ Proteinase K ist eine gefriergetrocknete Proteinase K, die in vorbemessenen Fläschchen zur einfachen Herstellung von 20 mg/ml Stammlösung geliefert wird. Sie kann mit NucleoSpin™ und NucleoBond™ -Sets verwendet werden.
Proteinase K ist für die Isolierung von DNA bzw. die simultane RNA/DNA-Isolierung für DNA-Viren (z. B. HBV), die schwieriger zu lysieren sind, erforderlich. Behandlung mit Proteinase K wird auch für die Isolierung von viraler RNA empfohlen, wenn viskose Proben (z. B. Sputumproben) verarbeitet werden müssen.
  • Wird mit Stabilisierungslösung zur Lagerung von bis zu sechs Monaten bei −20 °C geliefert.
  • Bei Lösung im Puffer keine Verringerung der Proteinase-Aktivität im Vergleich zur Auflösung in Wasser
  • Die gefriergetrocknete Substanz wird in genau abgemessenen Ampullen geliefert, denen Pufferlösung hinzugefügt wird, um die 20-mg/ml-Stammlösung vorzubereiten.
  • Eignet sich für den Einsatz mit dem NucleoSpin™ RNA Virus F Kit und anderen NucleoSpin™ und NucleoBond™ Kits sowie für die meisten anderen Anwendungen.
Spezifikation
Konzentration 20 mg/mL
Farbe Weiß
Komponenten Pufferlösung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Virale RNA- und DNA-Isolierung, einschließlich: HCV, HBV, HAV, HIV, HSV, HPV, VZV, EBV, Parvovirus B19, H5N1
Zur Verwendung mit (Geräte) NucleoSpin™ und NucleoBond™ Kits
Lagerungspuffer 1.8 ml Proteinase-Puffer PB
Verpackung Fläschchen
Inhalt und Lagerung Proteinase und Puffer, separat: Raumtemperatur (18 bis 25 °C) für mindestens 1 Jahr
Fertige Stammlösung: −20 °C für bis zu 6 Monate
Quelle Engyodontium album
Menge 30 mg
Produkttyp Proteinase K
Form Lyophilisiert
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Proteinase K
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.