missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Proteinase K (50 μg/μL)

Artikelnummer. 31722730
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
150 μl
3,5 ml
Packungsgröße:
150 Mikroliter
3.50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31722730 3,5 ml 3.50 Milliliter
31722732 150 μl 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31722730 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. QS0512
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Proteinase K wird in QuantiGene Assays verwendet und ist eine von zwei Komponenten in den QuantiGene Probenvorbereitungskits.

Proteinase K verdaut Proteine wie Ribonukleasen, die die Quantifizierung von RNA mithilfe von QuantiGene Assays beeinträchtigen können.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C).
Versandbedingung Blaues Eis
Form Flüssig
Menge 3,5 ml
Produkttyp Proteinase K

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.