Learn More
Abnova™ Proteinfärbungslösung
Artikelnummer. 16032368
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16032368 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16032368 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. TM0008.500mL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.00 CHF
    239.32 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 3.68 CHF
    1% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Proteinfärbelösung färbt Proteine im Polyacrylamidgel nach der SDS-Gelelektrophorese (Nachweisgrenze) ≥ 8 ng Protein) mit* CoomassieR-G250.
  • Alle Prozesse, einschließlich Wasch- und Entfärbeprozesse, können in 1,5 Std. durchgeführt werden.
  • Nach dem Färben des Gels (20 min) können Proteine vor dem Entfärben beobachtet werden.
  • Färbungen über Nacht und Entfärben über Nach
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Elektrophorese
Menge 500 mL
Lagerungsbedingungen Aufbewahrung bei 4 °C