Learn More
Macherey-Nagel™ Protein-Fällungspuffer MP
Zusätzlicher Protein-Fällungspuffer für die Verwendung mit NucleoSpin™ miRNA-Kits zur Isolierung von Gesamt-RNA (kleine und große RNA) aus unterschiedlichem Probenmaterial.
Marke: Macherey-Nagel™ 740407.100
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
NucleoSpin™ miRNA-Kit für die Isolierung kleiner und großer RNA
- Hervorragende Gesamt-RNA-Rückgewinnung und -Reinheit durch chaotrope Salz-Lyse
- Praktische Extraktion ohne Phenol/Chloroform
- Unterstützung des Protokolls für die Fraktionierung von RNA nach Größe in zwei separate Fraktionen
- Kleine RNA (< 200 nt) and Large RNA (> 200 nt)
- Zusätzliche Isolierung der Gesamtproteinfraktion, die dann gebrauchsfertig für SDS-PAGE und Western Blot-Analysen ist
- NucleoSpin™ Filter zue effizienten Probenhomogenisierung
- RDNase zur effizienten Beseitigung genomischer DNA an der Säule
Spezifikation
Farblos | |
4,0 bis 4,5 | |
127-09-3 | |
Raumtemperatur (18 bis 25 °C) | |
RNA-Isolierung |
NucleoSpin miRNA-Kit | |
100 ml (für 250 Preps) | |
Essigsauer | |
Wasserlöslich | |
Protein-Fällungspuffer MP |