Learn More
Macherey-Nagel™ Protein-Fällungspuffer MP
Zusätzlicher Protein-Fällungspuffer für die Verwendung mit NucleoSpin™ miRNA-Kits zur Isolierung von Gesamt-RNA (kleine und große RNA) aus unterschiedlichem Probenmaterial.
Marke: Macherey-Nagel™ 740407.20
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
NucleoSpin™ miRNA-Kit für die Isolierung kleiner und großer RNA
- Hervorragende Gesamt-RNA-Rückgewinnung und -Reinheit durch chaotrope Salz-Lyse
- Praktische Extraktion ohne Phenol/Chloroform
- Unterstützung des Protokolls für die Fraktionierung von RNA nach Größe in zwei separate Fraktionen
- Kleine RNA (< 200 nt) and Large RNA (> 200 nt)
- Zusätzliche Isolierung der Gesamtproteinfraktion, die dann gebrauchsfertig für SDS-PAGE und Western Blot-Analysen ist
- NucleoSpin™ Filter zue effizienten Probenhomogenisierung
- RDNase zur effizienten Beseitigung genomischer DNA an der Säule
Spezifikation
Farblos | |
NucleoSpin miRNA-Kit | |
4,0 bis 4,5 | |
127-09-3 | |
Raumtemperatur (18 bis 25 °C) | |
RNA-Isolierung |
Natriumacetat, Zinkchlorid | |
Natriumacetat, Zinkchlorid | |
20 ml (für 50 Preps) | |
Essigsauer | |
Wasserlöslich | |
Protein-Fällungspuffer MP |
Sicherheit und Handhabung
- Buffer MP (20 mL)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: zinc chloride