Learn More
Eppendorf™ Protein LoBind™-Röhrchen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17134364 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.5 mL
1.5 mL
15 ml
2 mL
25 ml
5 mL
50 ml
5 mL
Verpackung:
1 Beutel x 500 Röhrchen
100 Tuben (2 Beutel x 50 Tuben)
200 Röhrchen (2 Beutel x 100 Röhrchen)
200 Röhrchen (4 Beutel x 50 Röhrchen)
200 Röhrchen (8 Beutel x 25 Röhrchen)
Verschlusstyp:
Schnappverschluss
Schraube
Max. RZB:
17.000 × g
18,000 x g
19.500 × g
25.000 x g
25.000 x g
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
500 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verpackung Verschlusstyp Max. RZB Packungsgröße
17134364 1.5 mL 1 Beutel x 500 Röhrchen Schnappverschluss 18,000 x g 500 Stück
17463703 25 ml 200 Röhrchen (4 Beutel x 50 Röhrchen) Schraube 17.000 × g 200 Stück
17124364 0.5 mL 1 Beutel x 500 Röhrchen Schnappverschluss 18,000 x g 500 Stück
17144364 2 mL 1 Beutel x 500 Röhrchen Schnappverschluss 18,000 x g 500 Stück
15925180 15 ml 200 Röhrchen (4 Beutel x 50 Röhrchen) Schraube 19.500 × g 200 Stück
15945180 50 ml 200 Röhrchen (8 Beutel x 25 Röhrchen) Schraube 19.500 × g 200 Stück
15178344 5 mL 100 Tuben (2 Beutel x 50 Tuben) Schnappverschluss 25.000 x g 100 Stück
16180371 5 mL 200 Röhrchen (2 Beutel x 100 Röhrchen) Schraube 25.000 x g 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17134364 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 0030108442
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.45 CHF
    61.60 CHF / 500 Stück
    Sparen 5.85 CHF
    8% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt, um die Probenbindung zu minimieren und die Ausbeute zu erhöhen, Eppendorf™ Protein LoBind™ Röhren schützen Ihre wertvollen Proteine während der Verarbeitung. Mit modernster Technologie LoBind Technologie, um optimale Ausbeuten für Ihre Western-Blotting-, Massenspektrometrie- und Proteinreinigungsanwendungen zu gewährleisten.
Proteinröhren LoBind™ sind so konstruiert, dass sie die Probenbindung minimieren und die Erholung erhöhen, Eppendorf™ und schützen Ihre wertvollen Proteine während der Verarbeitung. Mit modernster LoBind Technologie können Sie optimale Erträge für Ihre Western Blotting-, Massenspektrometrie- und Proteinreinigungsanwendungen sicherstellen.
  • Frei von Oberflächenbeschichtungen einschließlich Substanzen wie Silikon, Weichmachern, Bioziden oder Formtrennmitteln, um das Risiko von Probeninterferenzen zu reduzieren.
  • Der chargenzertifizierte Reinheitsgrad PCR clean garantiert Freiheit von menschlicher DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren.
  • Erhältlich als Röhrchen, Mikroplatte und Deep-Well-Platte für die bequeme Skalierung von Experimenten.
  • Schnapp-, Schraub- und SnapTec™-Verschlussoptionen verfügbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussmaterial HDPE
Farbe Farblos
Kapazität (metrisch) 1.5 mL
Material Polypropylen
Anzahl pro Packung 500 Pk.
Verpackung 1 Beutel x 500 Röhrchen
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Bodenform Konisch
Verschlusstyp Schnappverschluss
Produkttyp Mikrozentrifugenröhrchen (PCR-Aufreinigung, geringes Bindungsvermögen für Proteine)
Max. RZB 18,000 x g
Reinheits- oder Qualitätsgrad PCR-Aufreinigung (unsteril)