Learn More
Eppendorf™ Konische Röhrchen mit Schraubverschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200111948 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
50 ml
Packungsgröße:
200 Stück
240 Stück
Artikelnummer. 30308639
Marke: Eppendorf™ 0030122593
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Eppendorf™ Konische Röhrchen mit Schraubverschluss bieten einen zuverlässigen Probenschutz und eine auslaufsichere Lagerung. SafeCode-Varianten verbessern die Probenidentifikation, während die BioBased-Optionen eine umweltfreundliche Alternative.
  • Sie gewährleisten eine auslaufsichere Lagerung und schützen die Integrität der Proben
  • Geeignet für eine breite Palette von Laboraufgaben, was die Flexibilität erhöht
  • Hochwertige Materialien für langlebige, robuste Leistung
  • Frei von Weichmachern, Bioziden oder Formtrennmitteln
  • Klare, sichtbare Graduierungen für eine schnelle Volumenabschätzung
  • Erleichtert optimale Probenrückgewinnung und effizientes Zentrifugieren
  • Erhältlich in den Formaten 15 mL, 25 mL und 50 mL
  • Die optionale 2D-Datamatrix (SafeCode) bietet eine 2-stufige Codierung zur sicheren Probenidentifizierung
  • Die ECC200-Fehlerkorrekturfunktion ermöglicht das sichere Lesen von Codes mit bis zu 25% beschädigten Code
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussfarbe Grau
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 15 ml
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material Polypropylen
Menge 200 (4 Packungen x 50 Röhrchen)
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Form Zylindrisch
Länge (metrisch) 120 mm
Reinigungsnachweise PCR clean (unsteril)
Bodenform Konisch
Verschlusstyp Schraubverschluss
Closure Included Ja
Writing Area Ja
Durchmesser (metrisch) 17 mm
Graduated Ja
Produkttyp Rohr
Max. RZB 19,500 x g