Learn More
Thermo Scientific Chemicals Protein-Kinase C-Epsilon Translokations-Inhibitor-Peptid, Negativkontrolle
Artikelnummer. 15430597
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
1 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
Artikelnummer. 15430597
Marke: Thermo Scientific Chemicals J66521.!D
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reinigungsverfahren HPLC
Inhalt und Lagerung -30°C to -10°C
Format Fest
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein codiertes Peptid mit einer identischen Aminosäure-Zusammensetzung wie das Protein Kinase C Epsilon Translocation Inhibitor Peptide. Eine zellundurchlässige Negativkontrolle für die Hemmung der PKC-Translokation.
Molekulargewicht 843.98
Produkttyp Protein Kinase C-epsilon Translocation Inhibitor Peptide, Negative Control
Menge 0,5 mg
Kennzeichnung RUO - research use only
Sequenz Leu-Ser-Glu-Thr-Lys-Pro-Ala-Val
Nur für Forschungszwecke