Learn More
Proteingel-Ladefarbstoff für SDS-PAGE, 2x (dunkelviolette Flüssigkeit/Elektrophorese), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10429313
Change view
Click to view available options
Menge:
1 ml
5 ml
Verpackung:
Poly-Flasche
Poly-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10429313 1 ml Poly-Röhrchen 1 Milliliter
10376363 5 ml Poly-Flasche 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10429313 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP6371
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Farbstoff wird den Proteinproben vor der Elektrophorese auf SDS–PAGE-Gelen hinzugefügt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Extinktion 0.15 to 0.35 AU at 252nm, 0.25 to 0.40 AU, 0.32 to 0.47 AU
Chemischer Name oder Material Protein Gel-Loading Dye for SDS-PAGE, 2X
CAS 56-81-5, 77-86-1, 151-21-3, 7647-01-0
Güte Elektrophorese
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sodium Dodecyl Sulfate (<5%), Glycerol (<12%), Tris (<1.0%), Proprietary Component (<2%), and Water (80%).
Verpackung Poly-Röhrchen
Farbe Violett
Menge 1 ml
Physikalische Form Flüssig