Learn More
Abnova™ Protein BlueRed Marker
Artikelnummer. 16002368
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 x 300 µl
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16002368 2 x 300 µl 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16002368 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. TM0004.2x300uL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Besteht aus sechs Proteinen, vorgefärbt blau und rot, deren scheinbares Molekulargewicht sich in einem Bereich von etwa 17 kDa bis 90 kDa bewegt. Zwei rote Referenzbänder ermöglichen eine einfache Unterscheidung. Es eignet sich zur Visualisierung von Proteinen während der Elektrophorese ohne Färbung und zur Überwachung des elektrophoretischen Transfers auf Membranen
  • Die Proteinkonzentrationen sind optimiert, um gleichmäßige Bandintensitäten zu erzielen.
  • Der Marker wird in einem Gel-Ladepuffer geliefert, der das direkte Laden auf SDS-PAGE ohne Erhitzen oder Hinzufügen von Reduktionsmittel ermöglicht.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) WB, Elektrophorese
Menge 2 x 300 µl
Lagerungsbedingungen Bei -20 °C gelagert 1 Jahr haltbar. Aufbewahrung in Aliquoten, um mehrmaliges Auftauen und Wiedereinfrieren zu vermeiden.