missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Antibody detects endogenous levels of total APC .
This gene encodes a tumor suppressor protein that acts as an antagonist of the Wnt signaling pathway. It is also involved in other processes including cell migration and adhesion, transcriptional activation, and apoptosis. Defects in this gene cause familial adenomatous polyposis (FAP), an autosomal dominant pre-malignant disease that usually progresses to malignancy. Disease-associated mutations tend to be clustered in a small region designated the mutation cluster region (MCR) and result in a truncated protein product.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Protein APC |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| Gen | Apc |
| Gen-Zugriffsnummer | P25054, P70478, Q61315 |
| Gen-Alias | adenomatosis polyposis coli; adenomatosis polyposis coli tumor suppressor; adenomatous polyposis coli; adenomatous polyposis coli protein; AI047805; APC; APC, WNT signaling pathway regulator; AU020952; AW124434; BTPS2; CC1; Deleted in polyposis 2.5; DP2; DP2.5; DP3; FAP; FPC; GS; mAPC; Min; multiple intestinal neoplasia; PPP1R46; Protein APC; protein phosphatase 1, regulatory subunit 46; RATAPC; truncated adenomatosis polyposis coli; WNT signaling pathway regulator |
| Gensymbole | Apc |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
