Learn More
Thermo Scientific Chemicals Protein A, Staph. aureus
Für Forschungszwecke
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J63404.MB
Additional Details : Gewicht : 0.00025kg
Artikelnummer. 15415659
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Used to detect immunoglobins in immunochemical assays
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Protein A from S. aureus
Lyophilisiertes Pulver
RUO
25 mg
Wird zum Nachweis von Immunglobinen in immunchemischen Assays verwendet
-30° to -10°C
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke