Learn More
Cytiva Protein A Sepharose™ 6MB-Gel
Artikelnummer. 10753467 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10753467 10 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10753467 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17046901
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Trennung von mit Antikörpern beschichteten Zellen
  • Bindet Fc-Anteil an IgG-Antikörpern aus einer Vielzahl von Spezies
  • Bindet 5 mg humanes IgG/ml-Gel
  • Notwendigkeit für eine Reihe von Immunadsorptionssäulen entfällt
  • Säule kann zwischen den Trennungen durch Waschen mit Puffer mit niedrigem pH-Wert regeneriert werden
Bestellinformation
1 mg Protein A/ml Gelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bindungsvermögen 5 mg Mensch IgG/ml
Menge 10 ml
Inhalt und Lagerung 4° bis 30 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung von mit Antikörpern beschichteten Zellen