Learn More
Novex™ Protein A - Sepharose™ 4B
Artikelnummer. 15742456
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 ml
25 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
25 Milliliter
5 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15742456 1 l 1 Liter
10727673 5 ml 5 Milliliter
10019462 25 ml 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15742456 Lieferant Novex™ Lieferanten-Nr. 101090
Neugier zahlt sich aus
Verwenden Sie den Aktionscode 27966
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Protein A – Sepharose™ 4B
Dieses Produkt wird durch die kovalente Kopplung von hochgereinigtem (>98 % durch SDS-PAGE) Staph. aureus Cowan-Stamm 1 Protein A an Sepharose™ 4B hergestellt.
Dieses Produkt wird als 50%ige Suspension geliefert, bestehend aus Protein A-Sepharose™ 4B und PBS (10 mM phosphatgepufferte Kochsalzlösung, pH 7,4 mit 0,1 % Proclin).
Anwendungen: Immunglobulin-Affinitätsreinigung, Immunpräzipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Protein A
Produktlinie Sepharose
Säulentyp Affinity
Stationäre Phase Protein A
Inhalt und Lagerung Dieses Produkt wird als 50%ige Suspension geliefert (1.000 ml Protein A Sepharose™ 4B + 1.000 ml PBS). Nasseis
Menge 1 l
Form Suspension