Learn More
Cytiva Protein A HP MultiTrap™ Platten
Artikelnummer. 11733329 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Probenvolumen:
70 bis 130 μl
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Probenvolumen Packungsgröße
11733329 70 bis 130 μl 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11733329 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 28903133
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2560.00 CHF
    2421.00 CHF / 4 Stück
    Sparen 139.00 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Benötigt
Vier vorgepackte Protein A HP MultiTrap 96-Well-Filterplatten und Anleitung
Für die Aufreinigung von Antikörpern oder die Anreicherung von Proteinen von Interesse in kleinem Maßstab durch die Antikörpererfassung in 96 Well-Filterplatten
  • Flexibles Format mit Protokollen für klassische Elutionsverfahren und Cross-Link-Verfahren
  • Format für die Elution für Elektrophorese- und LC-MS-Analysearbeitsabläufe
  • Schnelle Bindungskinetik und hohes Bindungsvermögen liefern eine hohe Ausbeute
  • Vorgepackt mit Protein A Sepharose™ Hochleistungsmedium zur Kopplung von Antikörpern von IgG-Subklassen
  • Mit Zentrifugation oder Vakuum, manuell oder in automatisierten Robotersystemen verwendbar
  • Einfache Skalierung mit vorgepackten HiTrap™ Protein A HP-Säulen
  • Matrix: Hochgradig quervernetzte Agarose, 6 %
  • Bindungsvermögen: ca. 20 mg humanes IgG/ml Medium
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
  • pH-Stabilität: 3 bis 9 (langzeitig), 2 bis 9 (kurzzeitig)
  • Well-Volumen: 800 μ l
  • Zentrifugationsdrehzahl: 700 x g
  • Vakuumdruck: -0.5 bar (max.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bindungsvermögen 20 mg/ml Human-IgG-Medium
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zentrifugation, Vakuum
Probenvolumen 70 bis 130 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Vakuum, Zentrifugation, manuell oder mit Robotersystemen
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C, 20 % Ethanol
Menge 4
compliance-icons
Produktidentifikator
  • protein A HP multitrap
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol