Description
Sichere Lagerung und Belüftung von Lösungsmitteln und anderen entzündlichen Flüssigkeiten mit dem Protector™ Lösungsmittel-Lagerschrank.
- Die mit einem Schlüssel verriegelbaren Türen sind manuell zu schließen oder selbstschließend/selbstverriegelnd mit Sequenziermechanismus
- Selbstschließende Tür(en) schließt bzw. schließen bei einem Brand automatisch, wenn die Temperatur 74°C (165°F) erreicht
- Innenregal aus pulverbeschichtetem Stahl mit fünf Höheneinstellungen
Spécification
Spécification
| Außentiefe (metrisch) | 76 cm |
| Beschreibung | Gletscherweiß; Einlage: Polyethylen |
| Abmessungen (T x B x H) | 22 x 48 x 35.5 to 36.75 in. |
| Ausführung der Tür | Manuell verschließbar, Doppelt |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung von entzündbaren Produkten |
| Außenhöhe (metrisch) | 90,17 bis 93,3 cm |
| Enthält | Zwei seltene Entlüftungsanschlüsse mit Flammensperre und Verschlussstopfen, 4 Nivellierfüße, 8 in.-Füllerplatte, vakuumgeformtes PVC-Einlagentablett, Regal aus epoxidbeschichtetem Stahl |
| Tragkraft | Bis zu 800 lb. |
| Anzahl Türen | 2 |
| Anzahl Einschübe | 1 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?