Learn More
Mutexil™ CPE-Schutzüberschuhe
Click to view available options
Produkttyp:
CPE-Schutzüberschuhe für Besucher
Klebende Schutzoberschuhe
Schuhüberzieher
Farbe:
Blau
Durchsichtig
Weiß
Größe:
2X-L
2 XL
Einheitsgröße
Extragroß
Universal
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
25 Paare
300 Stück
Beschreibung
- Verschiedene Farben und Größen
- Anforderungsbasierte Ausführungen
- Gemäß den neuen Normen EN ISO 20345 und EN ISO 20347
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Länge (metrisch) | 400 mm |
| Material | Tyvek™ |
| Saumtyp | Geschweißt |
| Größe | Universal |
| Sohleneigenschaften | Antirutsch |
| Breite (metrisch) | 450 mm |
| Einwegprodukt | Ja |
| Verpackungsmenge | 1000/Packung |
| Sterilität | Steril |
| Mehr anzeigen |