Learn More
Mutexil™ CPE-Schutzüberschuhe
Artikelnummer. 11780114
Click to view available options
Produkttyp:
CPE-Schutzüberschuhe für Besucher
Klebende Schutzoberschuhe
Schuhüberzieher
Farbe:
Blau
Durchsichtig
Weiß
Größe:
2X-L
2 XL
Einheitsgröße
Extragroß
Universal
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
25 Paare
300 Stück
Artikelnummer. 11780114
Marke: Mutexil™ 4579911
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mutexil™ Überziehschuhe sind in verschiedenen Ausführungen und Materialien erhältlich: von klebrigen, rutschfesten und flüssigkeitsbeständigen Ausführungen bis hin zu Ausführungen aus Polypropylen und CPE.
  • Verschiedene Farben und Größen
  • Anforderungsbasierte Ausführungen
  • Gemäß den neuen Normen EN ISO 20345 und EN ISO 20347
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Länge (metrisch) 400 mm
Material Tyvek™
Saumtyp Geschweißt
Größe Universal
Sohleneigenschaften Antirutsch
Breite (metrisch) 450 mm
Einwegprodukt Ja
Verpackungsmenge 1000/Packung
Sterilität Steril
Dicke 70 μ m
Beständig gegen Flüssigkeit
Produkttyp Schuhüberzieher