Learn More
3M™ Schutzoverall 4565
Artikelnummer. 17845666 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Packungsgröße:
20 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17845666 M 20 Stück
17855676 S 20 Stück
17805666 L 20 Stück
17865666 XL 20 Stück
17875666 2XL 20 Stück
17845676 3XL 20 Stück
17875676 4XL 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17845666 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7100256062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    407.00 CHF
    255.41 CHF / 20 Stück
    Sparen 151.59 CHF
    37% Rabatt
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Schutzoverall 4565 bietet angenehme Trageeigenschaften und einen starken Schutz gegen bestimmte Chemikalien, Flüssigkeitssprays und Partikel.
  • Tragen 3M™ Schutzoverall 4565 bietet eine ideale Barriere gegen gefährliche Partikel sowie begrenzte Flüssigkeitsspritzer und -sprays der Klasse 4.
  • Der frische weiße Schutzanzug 4565 verfügt über gut erkennbare rote Nahtversiegelungen und erfüllt eine Vielzahl von Normen, darunter Chemikalienschutzkleidung EN 14126 Infektionserreger, EN 1073-2 Beständigkeit gegen radioaktive Partikel, EN 1149, EN ISO 13688, Typ 6 Flüssigkeitsspritzer EN 13034 und Typ 5 Staub EN ISO 13982-1 und Flüssigkeitsspray Typ 4 EN 14605
  • Verklebte Nähte reduzieren die Gefahr von Hautkontakt durch Einreißen und verringern das Risiko des Eindringens von Chemikalien oder Partikeln.
  • Bietet Til Klasse 2 in Bezug auf partikelförmige radioaktive Kontamination nach EN1073-2, was bedeutet, dass es eine sehr gute Partikelrückhaltung sowie Beständigkeit gegen Flüssigkeitsspritzer aufweist.
  • Hergestellt aus einem nicht mikroporösen PE-Laminat für chemischen Schutz mit geprüfter Permeationsbeständigkeit gegenüber bestimmten Chemikalien
  • Gestrickte Bündchen, elastischer Bund und Knöchelbündchen erhöhen den Tragekomfort und die Bewegungsfreiheit, während das fusselfreie Material die Umweltbelastung reduziert.
  • Antistatische Behandlung gemäß EN 1149, wodurch statische Entladungen sowie das Risiko von Funkenbildung und Zündung reduziert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe M
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Strick
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung 3-teilig
Verschlusstyp 2-Wege-Reißverschluss
Saumtyp Geklebt
Sterilität Unsteril
Widerstand Blutübertragbare Krankheitserreger
Anzahl Taschen Keine
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontrollierte Umgebungen
Cleanroom Class Klasse 10-100.000 (ISO 4-8)