Beschreibung
- Verwenden 3M™ Schutzoverall 4530 zum Schutz vor Schmutz, Spritzern und giftigen Stäuben, einschließlich nuklearer Partikel.
- Es erfüllt eine Vielzahl von Normen für Chemikalienschutzanzüge, darunter EN 1149 Antistatikschutz, EN 1073-2 Beständigkeit gegen nukleare Partikel, EN ISO 13688, Typ 6 Flüssigkeitsspritzer EN 13034 und Typ 5 Staub EN ISO 13982-1.
- Man kann es leicht an dem weißen Dreieck im blauen Anzug erkennen, der aus dem gleichen 54 g/m² SMMS-Gewebe wie der Rest besteht.
- Dieser Overall beinhaltet eine spezielle Materialbehandlung (nicht einzelner Komponenten), die eine Flammschutzwirkung gemäß den geltenden Normen bietet. ISO 14116 Index 1.
- Dies bedeutet, dass der Einweg-Overall mit einem Kleidungsstück mit FR-Index 2/3 kombiniert werden kann, um eine verbesserte Leistung gegen bestimmte Chemikalienspritzer und gefährliche Stäube zu erzielen und die Lebensdauer des wiederverwendbaren Kleidungsstücks zu verlängern, indem die Notwendigkeit des Waschens minimiert wird.
- Der 3M™ Der Schutzoverall 4530 ist weich und atmungsaktiv, aber dennoch robust und strapazierfähig und wiegt 54 g/m².
- Es wird aus SMMS hergestellt, das aus einer Spinnvliesschicht innen und außen und zwei Schichten Schmelzblasvlies in der Mitte besteht.
- Die Spunbond-Schicht dient der glatten Festigkeit und dem Spritzschutz, während die Meltblown-Schichten ein komplexes, mehrlagiges Netz aus Mikrofasern bilden, das trockene Partikel herausfiltert.
- Das weiche, atmungsaktive und sehr leichte Vliesmaterial ermöglicht eine bessere Ableitung von Körperwärme und Feuchtigkeit und sorgt so für anhaltenden Tragekomfort und damit für gesteigerte Produktivität am Arbeitsplatz.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzoveralls |
| Größe | S |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | SMS-Polypropylen |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Strick |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Mehr anzeigen |