Learn More
3M™ Schutzoverall 4520 CS mit Standardkragen vom Typ5/6
Catalog Number p-7160331
84.55 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
Medium
Groß
Extragroß
2 Extragroß
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
3M™ Schutzoveralls 4520 CS mit Standardkragen vom Typ5/6 sind mit der neuesten leichten und atmungsaktiven Materialtechnologie hergestellt und gelten als eine Schutzkleidung gemäß PSA-Richtlinie Kategorie III, Typ 5/6.
  • Atmungsaktive Materialtechnologie für reduzierte Wärmebelastung und erstklassigen Tragekomfort den ganzen Tag über
  • Extrem leicht im Vergleich zu vielen zertifizierten Overalls, die auf dem Markt erhältlich sind
  • Standardkragen für die Verwendung mit Atemgeräten oder wenn keine Kapuze gewünscht wird
  • Strickbündchen und elastische Einsätze an Taille und Knöcheln für angenehmes Tragegefühl und verbesserte Bewegungsfreiheit
  • 2-Wege-Reißverschluss mit Windschutzleiste für zusätzlichen Komfort und zusätzlichen Schutz
  • EM 1149 Antistatische Behandlung zur Reduzierung der statischen Aufladung
  • Erfüllt die Undurchlässigkeitsvorgaben von EN 1073-2 zum Schutz vor radioaktiven Partikeln
Produkttyp Schutzoveralls
Größe Medium
Material SMS-basiert
Farbe Weiß
Taillenform Elastisch
Stulpenform Strick
Verschlusstyp 2-Wege-Reißverschluss
Saumtyp Umgestochen
Zertifizierung/Konformität CE-Kategorie III, EN 1073-2 Radioaktive Partikelkontamination, EN 1149-5 - Elektrostatische Eigenschaften, EN 13034:2005+A1: 2009 Spritzwasser Typ 6, EN ISO 13982-1:2004 Gesundheitsgefährliche Stäube Typ 5