Learn More
WTW™ Schutz für tragbare Messgeräte der WTW ProfiLine und MultiLine
Click to view available options
Material:
Gummi
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Protective Armoring for ProfiLine and MultiLine Portable Meters
- For use with ProfiLine and MultiLine Portable Meters pH 3110
- ProfiLine/MultiLine Rubber arming for the Portable Meter ProfiLine pH 3110 that allows for easy and robust portable pH/mV meter for routine measurement
- Secure and reliable pH measurement due to repeatable results
- Accessory for the Portable Meter ProfiLine pH 3110
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tragbare Messgeräte ProfiLine™ und MultiLine™ |
| Typ | Schutzhülsen |
| Material | Gummi |