Learn More
Hirschmann™ Schutzringe für Glaszylinder
Ausgezeichneter Bruchschutz für graduierte Zylinder, wenn sie versehentlich umgeworfen werden.
Marke: Hirschmann™ 8900090
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
54 mm | |
Schutzring | |
5 Packungen |