Learn More
Trajan Scientific and Medical™ ProteCol™ Edelstahl-Verbindungsstücke
Präzision für Kapillar-LC. Trajan Scientific and Medical ProteCol™ Edelstahl-Verbindungsstücke bieten vollständige Vielseitigkeit für den Anschluss von Kapillarröhrchen.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 212008
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15299203
  • 121.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Leckfreie Anschlüsse
  • Ersatzteile wie Muttern und Ferrulen
Spezifikation
Spezifikation
ProteCol Edelstahl-Verbindungsstücke 1/16 Zoll bis 0.36 Zoll
Größe: 1/16 Zoll auf 0.36 mm