Learn More
Trajan Scientific and Medical™ ProteCol™ Edelstahl-Verbindungsstücke
Präzision für Kapillar-LC. Trajan Scientific and Medical ProteCol™ Edelstahl-Verbindungsstücke bieten vollständige Vielseitigkeit für den Anschluss von Kapillarröhrchen.
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 211010
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Description
- Leckfreie Anschlüsse
- Ersatzteile wie Muttern und Ferrulen
Specifications
ProteCol Edelstahl-Verbindungsstücke 1/16 Zoll bis 1/16 Zoll | |
Größe: 1/16 Zoll bis 1/16 Zoll nur Anschluss |