Learn More
Trajan Scientific and Medical™ ProteCol™ PEEK Hülsen
Präzision für Kapillar-LC. Trajan Scientific and Medical ProteCol™ PEEK Hülsen bieten eine große Vielseitigkeit für den Anschluss von Kapillarröhrchen.
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 213006
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Leckfreie Anschlüsse
- Ersatzteile wie Muttern und Ferrulen
Spezifikation
1.59 bis 1.59 mm | |
1/16 in. bis 1/16 in. | |
ProteCol PEEK Hülsen 1/16 Zoll bis 1/16 Zoll | |
5/Pckg. |