Learn More
Trajan Scientific and Medical™ ProteCol™ PEEK Hülsen
Präzision für Kapillar-LC. Trajan Scientific and Medical ProteCol™ PEEK Hülsen bieten eine große Vielseitigkeit für den Anschluss von Kapillarröhrchen.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 213007
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15239213
  • 38.25 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Leckfreie Anschlüsse
  • Ersatzteile wie Muttern und Ferrulen
Spezifikation
Spezifikation
1.59 mm bis 1/32 Zoll
ProteCol PEEK Hülsen 1/16 Zoll bis 1/32 Zoll