Learn More
Invitrogen™ Protease QF
Artikelnummer. 15942334
Change view
Click to view available options
Menge:
180 μl
Packungsgröße:
180 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15942334 180 μl 180 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15942334 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. QVT0512
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Protease QF, 180 μl, ist ein Enzym in wässriger gepufferter Lösung und eine einzelne Komponente von ViewRNA™ ISH Gewebe-Assay-Kits, 2-Plex, 24 Assays.
Protease QF, 180 µl, ist ein Enzym in wässriger gepufferter Lösung und eine einzelne Komponente von ViewRNA™ ISH Gewebe-Assay-Kits, 2-Plex, 24 Assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 2 °C bis 8 °C lagern
WICHTIG! Nicht einfrieren.
Form Flüssig
Menge 180 μl
Produkttyp Protease