Learn More
Thermo Scientific Chemicals Protease-Inhibitor-Cocktail VI, Pflanzenzellen
Artikelnummer. 15436469
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15436469 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15436469 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J64576.XF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.42 CHF
    99.65 CHF / 1 Milliliter
    Sparen 23.77 CHF
    19% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Produkttyp Protease-Inhibitor-Cocktail
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Form Flüssig
Menge 1 ml