Learn More
Thermo Scientific Chemicals Protease-Inhibitor-Cocktail IV
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Farbe | Farblos |
| Produkttyp | Protease-Inhibitor-Cocktail |
| Inhalt und Lagerung | -30°bis -10 °C |
| Form | Flüssig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit Pilz- und Hefeextrakten |
| Menge | 1 Einheit |