Learn More
Thermo Scientific Chemicals Protease-Inhibitor-Cocktail, tierfrei
Artikelnummer. 15416239
Change view
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15416239 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15416239 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J64156.XF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Verwendung mit Säugetierzellen- und Gewebeextrakten
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Produkttyp Protease-Inhibitor-Cocktail
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung mit Säugetierzellen- und Gewebeextrakten
Menge 1 ml