Learn More
Thermo Scientific™ ProSwift™ Phenyl(Ph)-Umkehrphasen-HPLC-Säule, Monolith, 1 x 50 mm
Säulenformat: Analysesäule; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific™ 164586
Beschreibung
Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-10R LC-Säulen gewährleisten hochauflösende Proteintrennungen. Diese Umkehrphasen-Monolith-Säulen gewährleisten die hervorragende Auflösung nicht poröser Analysemedien in Kombination mit schnelleren Trennungen bei höheren Temperaturen als andere Bead-basierte Säulen. ProSwift Polymer-Monolith-Säulen erzielen eine lange Säulenlebensdauer und zeichnen sich auch nach Hunderten von Durchläufen durch ihre Reproduzierbarkeit aus.
Jeder Monolith ist eine einzelne zylindrische Polymerstange, die ein ununterbrochenes Netz von miteinander verbundenen Durchflusskanälen mit einer bestimmten Porengröße enthält.
Kleine hochauflösende Kanalgröße (R) (geringe Permeabilität)
Diese Kanäle und die nicht porösen Oberflächen des Monolithen ermöglichen eine schnelle Massenübertragung für die hochauflösende und schnelle Proteintrennung. Die größere Oberfläche der monolithischen Morphologie führt zu hochauflösenden Trennungen.
Vorteile der hohen Auflösung bei hohen Temperaturen
- Hochtemperaturbetrieb zur schnellen, auflösungsstarken Trennung für LC-MS-Anwendungen
- Hervorragende Reproduzierbarkeit und Robustheit
- Hohe Beladungskapazität
Schnelle, empfindliche Proteintrennungen
- Hochgeschwindigkeits-Proteintrennungen
- Hohe Empfindlichkeit für LC-MS
- Hohe Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule
- Lange Nutzungsdauer
Spezifikation
Phenyl | |
1 mm | |
LC-MS | |
2800 psi (190 bar) | |
1 bis 14 | |
70 °C | |
Monolithisches Polymer | |
Umkehrphase |
Analysesäule | |
5 ml/min | |
50 mm | |
Monolith | |
Die meisten gängigen organischen Lösungsmittel | |
Phenyl (Ph) | |
Umkehrphase | |
Analysesäule |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1426772 | Konformitätsbescheinigung | 03/05/2025 | 164586 |
1417020 | Konformitätsbescheinigung | 17/12/2024 | 164586 |
1269204 | Konformitätsbescheinigung | 09/11/2019 | 164586 |
1264695 | Konformitätsbescheinigung | 07/11/2019 | 164586 |
1417020 | Verarbeitungszertifikat | 13/03/2025 | 164586 |