Learn More
Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-4H Monolithische HPLC-Kapillarsäulen, Umkehrphase, 100 mm Länge, 0,5 mm Innendurchmesser
Führen Sie mit ProSwift™ RP LC-Säulen Proteintrennungen mit außergewöhnlich hohen Flussraten durch.
Marke: Thermo Scientific™ 164925
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ ProSwift™ RP LC-Säulen können Sie Proteintrennungen mit außergewöhnlich hohen Flussraten durchführen. Diese monolithischen Umkehrphasen-Säulen liefern die hervorragende Auflösungsleistung nicht poröser analytischer Medien in Kombination mit schnelleren Trennungen und Analysen als andere Bead-basierte Säulen. ProSwift Monolithische Polymer-Säulen zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer, ausgezeichnete Reproduzierbarkeit selbst nach Hunderten von Läufen und Stabilität über einen breiten pH-Bereich aus und können unter strengen Bedingungen gewaschen werden (1 M NaOH).
Jeder Monolith ist eine einzelne zylindrische Polymerstange, die ein ununterbrochenes Netz von miteinander verbundenen Durchflusskanälen mit einer bestimmten Porengröße enthält. Diese großen Kanäle und die nicht poröse Oberfläche des Monoliths ermöglichen einen schnellen Massentransfer für hochauflösende und schnelle Proteintrennungen. Die monolithische Morphologie führt zu einem niedrigen Betriebsgegendruck, was höhere lineare Geschwindigkeiten mit minimalen Auflösungsverlusten erlaubt.
Vorteile von hoher Auflösung bei außergewöhnlich hohen Flussraten
- Höchste verfügbare Betriebsflussraten
- Hoher Durchsatz und höhere Produktivität
- Hervorragende Stabilität über einen großen pH-Bereich von 1 bis 14
- Hervorragende Reproduzierbarkeit und Robustheit
- Hohe Beladungskapazität
- Hochgeschwindigkeits-Proteintrennungen
- Hohe Empfindlichkeit für LC-MS
- Hohe Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule
- Säulen in einer großen Auswahl an Innendurchmessern und Längen
- Lange Nutzungsdauer
- Verwenden Sie Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™ Fingertight-Fittings
- Vorsäulen sind zur Vorkonzentration und Entsalzung der Proben erhältlich
- Sie können auch Thermo Scientific™ PepSwift™ Trap-Säulen ohne negative Auswirkungen auf die chromatographische Leistung oder die Rückgewinnung der Verbindungen für die Vorkonzentration und Entsalzung von Proben aus Peptiden und Proteinen verwenden.
- Ändern Sie die Selektivität der Trennung oder verbessern Sie die Effektivität der Absorption durch den Einsatz verschiedener Ionenpaar-bildender Mittel in den Lösungsmittelbeladungs-und/oder mobilen Phasen.
Spezifikation
Phenyl | |
0,5 mm | |
LC-MS | |
2000 psi (140 bar) | |
1 bis 10 | |
90 °C | |
nanoLC | |
Umkehrphase | |
Poly(Ethylvinylbenzol-co-Divinylbenzol) |
Kapillarsäule | |
12 bis 80 µl/min | |
100 mm | |
Monolith | |
Die meisten gängigen organischen Lösungsmittel | |
Phenyl (Ph) | |
Monolithisches Polymer | |
Umkehrphase | |
Analysesäule |