Learn More
Prostate Specific Acid Phosphatase (PSAP) Mouse, Clone: rACPP/1338, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 55-MSM4-P0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15910698
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
Prostate Specific Acid Phosphatase (PSAP)
Cytoplasmic
rACPP/1338
Unconjugated
Mouse
52kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
55
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant full-length human ACPP protein
PC12 cells or normal prostate or prostate carcinoma
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.