Learn More
Invitrogen™ Prostasin/PRSS8 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHPRSS8
Additional Details : Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human Prostasin/PRSS8 ELISA quantitates Hu Prostasin in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Prostasin. Principle of the method The Human Prostasin solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Dieses Gen kodiert ein Trypsinogen, das Mitglied der Trypsin-Familie der Serinproteasen ist. Dieses Enzym wird in hohem Maße in Prostataepithelien exprimiert und ist eines von mehreren proteolytischen Enzymen, die in der Samenflüssigkeit gefunden werden. Das Proprotein wird gespalten, um eine leichte und eine schwere Kette zu erzeugen, die durch eine Disulfid-Bindung verbunden sind. Es ist aktiv an Peptidverbindungen, an denen die Carboxylgruppe von Lysin oder Arginin beteiligt ist.Spezifikation
Gehäuse Q16651 | |
30 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
5652 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Zellzyklus und Proliferation | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
32.77 bis 8000 pg/ml | |
30 bis 8000 pg/ml | |
Biotin | |
Zellstruktur- und Organellen-Proteine | |
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: Human ANGPTL3, beta IG-H3, CA9, Cathepsin B, CD23, CHI3L1, CTLA-4, DKK-4, DPPIV, EDA-A2, Erythropoetin R, FGF-6, FGF-9, Gas 1, GITR, IGFBP-5, IL-1 F5, IL-1 F6, IL-1 F7, IL-1 F8, IL-1 F9, IL-1 F10, IL-1 R5, IL-21, IL-18, IL-20, IL-34, IL-5 R alpha, IL-10 R alpha, Layilin, Leptin R, Marapsin, Mer, MMP-7, P-Cadherin, PSMA, SIGIRR, TGF beta R3, TGF beta R3, Koagulationsfaktor III, TWEAK. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
PRSS8 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
CAP1, PROSTASIN | |
1 Std 20 Min |